Learn More
Branson Ultrasonics™ Sondes cup-horn Sonifier™
Pour une utilisation avec les désintégrateurs de cellules Sonifier™ S-450
Marque:  Branson Ultrasonics™ 101147047
Code produit. 11755968
  • 2660.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Traitez les échantillons en toute isolation.
  • Activez la sonification de l’échantillon sans que la sonde entre en contact avec le liquide
  • Choisissez une sonde d’intensité standard ou élevée
Sonde cup-horn standard
  • Pour les tailles d’échantillons inférieures à 1 ml
  • Peut traiter simultanément un certain nombre de flacons scellés ou de tubes à essai avec des paramètres identiques
  • Idéal pour la préparation des liposomes, les virus et les matières radioactives
Sonde cup-horn à haute intensité
  • Traite des échantillons uniques dans des tubes à essai ou des récipients scellés
  • Construction en titane solide à jaquette d’eau
  • La forme concave permet une cavitation à haute intensité pour une perturbation maximale des cellules
  • Idéal pour la chimie du sang, la culture tissulaire, l’émulsification, la dispersion, les vésicules lipidiques, la suspension, l’homogénéisation et le dégazage
  • Dimensions (Dia. ext. x Longueur, approx.) : 3,56 x 7 po (91 x 180 mm)
  • Taille de la cavité : 1,75 po (43 mm)
  • Orifice de fluide frigorigène 1/8NPT avec raccord en Nalgon™ fourni
Spécification
Spécification
Sonde cup-horn
2 po
Titane
Désintégrateur de cellules Sonifer™ S-450
2 po
5,08 cm
Idéal pour la préparation des liposomes, les virus et les matières radioactives