Learn More
Branson Ultrasonics™ Sondes cup-horn Sonifier™
Pour une utilisation avec les désintégrateurs de cellules Sonifier™ S-450
Marque:  Branson Ultrasonics™ 101147046
Code produit. 11745968
  • 3445.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Traitez les échantillons en toute isolation.
  • Activez la sonification de l’échantillon sans que la sonde entre en contact avec le liquide
  • Choisissez une sonde d’intensité standard ou élevée
Sonde cup-horn standard
  • Pour les tailles d’échantillons inférieures à 1 ml
  • Peut traiter simultanément un certain nombre de flacons scellés ou de tubes à essai avec des paramètres identiques
  • Idéal pour la préparation des liposomes, les virus et les matières radioactives
Sonde cup-horn à haute intensité
  • Traite des échantillons uniques dans des tubes à essai ou des récipients scellés
  • Construction en titane solide à jaquette d’eau
  • La forme concave permet une cavitation à haute intensité pour une perturbation maximale des cellules
  • Idéal pour la chimie du sang, la culture tissulaire, l’émulsification, la dispersion, les vésicules lipidiques, la suspension, l’homogénéisation et le dégazage
  • Dimensions (Dia. ext. x Longueur, approx.) : 3,56 x 7 po (91 x 180 mm)
  • Taille de la cavité : 1,75 po (43 mm)
  • Orifice de fluide frigorigène 1/8NPT avec raccord en Nalgon™ fourni
Spécification
Spécification
Sonde cup-horn
7 po
Titane
Désintégrateur de cellules Sonifer™ S-450
Élevé
3,6 po
18 cm
Idéal pour la chimie du sang, la culture tissulaire, l’émulsification, la dispersion, les vésicules lipidiques, la suspension, l’homogénéisation et le dégazage
Orifice de fluide frigorigène 0,12 NPT avec raccord en Nalgon™ fourni