Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessoire pour flux continu Sonifier™ adapté aux modèles 250, 350 et 450
Click to view available options
:
Accessoire pour flux continu
Description
Peut être utilisé pour émulsifier, disperser et homogénéiser en pompant une solution dans une zone d’activité ultrasonique intense.
- Le degré de traitement est contrôlé en variant l’amplitude de la corne à ultrasons et le débit
- Certaines solutions peuvent nécessiter une recirculation jusqu’à obtenir les résultats souhaités
- Comporte une gaine de refroidissement à travers laquelle un liquide de refroidissement adapté peut circuler pour retarder l’accumulation de chaleur en cas de fonctionnement prolongé
- Peut également être scellé dans un système fermé pour assurer des conditions stériles et empêcher la contamination lorsque vous travaillez avec des matières infectieuses
- Dimensions globales (L x dia.) : 12,7 x 9,65 cm (5 x 3,8 po)
- Production de vaccins et d’antigènes
- Émulsification de liquides immiscibles (avec ou sans surfactants)
- Élimination des parois cellulaires
- Dispersion des oxydes de métal dans des solvants
Spécification
Spécification
| Type | Accessoire pour flux continu |
| Diamètre (impériale) | 3,8 in |
| Diamètre (métrique) | 9,65 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Désintégrateur de cellules à ultrasons |
| À utiliser avec (application) | Pour émulsifier, disperser et homogénéiser en pompant une solution dans une zone d’activité ultrasonique intense. |
| Comprend | Gaine de refroidissement |
| Longueur (impériale) | 5 po |
| Longueur (métrique) | 12,7 cm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Poids (impériale) | 5 lb |
| Afficher plus |