Learn More
Branson Ultrasonics™ Micropointes pour Sonifier 200 et 400 watts
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
0,1 à 10 ml
0,25 à 10 ml
10 à 50 ml
Amplitude:
116 à 494 μm
59,5 à 247 μm
64 à 247 μm
Intensité:
Très élevé
Ultra haute
Élevé
Type de pointe:
Conique
Double étage
Conditionnement:
1 pièce
Description
Conçus pour traiter les échantillons contenus dans les récipients de petit diamètre à très haute intensité
Choisissez parmi les micropointes étagées ou coniques
Doubles micropointes étagées
- Idéales pour le traitement des globules rouges et blancs, des cellules de culture tissulaire, des cellules HeLa et des cellules ayant une résistance faible à moyenne au fractionnement
- Se composent d’un coupleur et d’une pointe étagée ; vissez directement dans le convertisseur
- Ont une amplitude inférieure aux pointes coniques, mais peuvent entrer dans des récipients de diamètre plus petit et plus profond
- Traitez les solutions jusqu’à 0,5 ml
- Pour le traitement des spores, champignons, levures, muscles et tissus conjonctifs
- Vissez ces micropointes dans les sondes à pas standards de 0,5 po avec les extrémités taraudées
Spécification
Spécification
| Amplitude | 59,5 à 247 μm |
| Type de produit | Micropointe conique |
| Plage de volume (métrique) | 10 à 50 ml |
| Diamètre (impériale) de la pointe | 0,25 po |
| Diamètre (métrique) de la pointe | 0,65 cm |
| Matériau | Titane |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le traitement des spores, champignons, levures, muscles et tissus conjonctifs |
| À utiliser avec (équipement) | Disrupteur de cellules Sonifier™ 200 et 400 W |
| Intensité | Élevé |
| Type de pointe | Conique |