Learn More
Branson Ultrasonics™ Bain de nettoyage à ultrasons série CPX
Code produit. 13473619
Click to view available options
Modèle:
CPX1800-E
CPX2800-E
CPX3800-E
CPX5800-E
CPX8800-E
Capacité (métrique):
1,9 L
2,8 L
5,7 L
9,5 L
20,8 L
Dimensions (P x l x H) intérieures:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 in)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in)
Tension:
230/240 V
230/240 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 13473619
Marque: Branson Ultrasonics™ CPX952339R
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Équipez votre laboratoire d’un nettoyeur de paillasse classique, offrant une conception haute technologie, une construction solide et des commandes numériques fiables avec des capacités de suivi de l’alimentation.
Équipez votre laboratoire d’un nettoyeur de plan d’examen classique, offrant une conception haute technologie, une construction solide et des commandes numériques fiables avec des capacités de suivi de la puissance.
Les nettoyeurs à ultrasons Bransonic CPX sont dotés de commandes numériques avec des capacités de suivi de l’alimentation à régler pour la lumière ou les charges lourdes, le contrôle de puissance élevée / faible, le dégazage et le mode veille.
  • La fréquence de balayage élimine les ondes stationnaires et crée une cavitation uniforme dans toute la cuve
  • 40Transducteurs industriels robustes en kHz
  • Minuteur numérique 99 min avec fonctionnement ultrasonique continu
  • Avec siphon et couvercle de cuve intégrés
  • Corps en plastique, résistant aux produits chimiques
Suivi de la puissance ultrasonique
  • Ramène immédiatement la fréquence de la cuve à sa valeur optimale
  • Le circuit de commande suit activement la fréquence de fonctionnement du bain
  • Assure une cavitation inflexible et une activité constante dans le bain même lorsque les conditions de charge changent
Dégazage et conditionnement de la solution
  • Réglable jusqu’à 99 minutes
  • Les périodes de dégazage prolongées permettent d’autres applications que le nettoyage comme la préparation d’échantillons, qui inclut le dégazage des liquides, le mélange et l’homogénéisation, la dissolution des solides, la lyse cellulaire et la dispersion des particules
Contrôle de puissance élevée / faible
  • Permet à l’utilisateur de réduire l’amplitude de l’énergie acoustique dans le bain : puissance de 100 % pour les applications normales, de 70 % pour les applications délicates
  • Aide à éviter l’endommagement des composants dans le bain pendant le traitement ultrasonique
Mode veille
  • Une fonction d’économie d’énergie
  • Lorsque le cycle est terminé et qu’aucune touche de commande n’a été enfoncée depuis 15 minutes, l’unité passe en mode veille
  • L’unité se rallume dès qu’une touche du contrôleur est enfoncée
  • Les commandes sont situées au-dessus et derrière la cuve de nettoyage sur un panneau facilement accessible de la tour de commande. Elles sont surélevées par rapport à la cuve pour éviter tout dommage causé par un contact avec les solutions de nettoyage
Spécification
Affichage LCD
Matériau Plastique
Minuteur 90 min
Fréquence 40 kHz
Tension 230/240 V
Capacité (impériale) 1,5 gal.
Capacité (métrique) 5,7 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in)
À utiliser avec (application) Nettoyage
Comprend Couvercle de cuve et vanne de vidange
Modèle CPX3800-E
Poids (impériale) 12 lb
Poids (métrique) 5,4 kg
Garantie 2 ans