Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à vide à palettes : Modèle RZ2.5
Code produit. 10635301 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Débit:
1,4 à 1,7 CFM
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10635301
Marque: VACUUBRAND™ 20698120
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçus de toutes pièces pour une utilisation dans les applications de laboratoire
Conçus pour une utilisation lorsque les pompes à membrane ne peuvent pas fournir une profondeur de vide suffisante. La RZ2.5 présente un débit à l’air libre de 47 l/min et une petite sortie de bride KF16, avec un raccord cannelé de 10 mm (3/8 po.) inclus.
  • Conception à deux étages pour un vide limite de 1,5x10-3 Torr
  • Silencieux, petit et économe en énergie
  • Robuste et à faible entretien
Pour lyophilisateurs, concentrateurs centrifuges de paillasse ou autres systèmes d’évaporation à basse température de solvants à point d‘ébullition élevé, distillations moléculaires, lignes Schlenk. Comme pour toutes les pompes à palettes, un piège à froid en amont est nécessaire pour une utilisation dans ces applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Puissance (CV) 0,24 hp
Ampérage 1.5/1.6 A
Comprend Pompe livrée complète, prête à l'emploi, avec charge d'huile et manuel d'utilisation
Régime moteur 1500 à 1800
Certifications/Conformité UL
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Modèle RZ2.5
Niveau sonore 43 dB (A)
Type de bouchon CEE
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Poids (impériale) 25,1 lb
Poids (métrique) 11,4 kg
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 12°C
Débit 1,4 à 1,7 CFM
À utiliser avec Lyophilisateurs, concentrateurs centrifuges de paillasse ou autres systèmes d’évaporation à basse température de solvants à point d’ébullition élevé, distillations moléculaires
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 7,4 po
Hauteur totale (métrique) 19 cm
Longueur totale (impériale) 12,4 po
Longueur totale (métrique) 31,6 cm
Largeur totale (impériale) 4,9 po
Classification du boîtier IP40
Pression maximale 1,1 bars
Tension 230 V