Learn More
VACUUBRAND™ Huile de pompe
Huile de rechange pour pompes à palettes BrandTech Vacuubrand et pompes à vide Chemistry-Hybrid
Marque: VACUUBRAND™ 20687010
38.66 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Basse pression de vapeur, même à des températures élevées
- Faible reflux d’huile
- Résistance au vieillissement, à la casse
- Oxydation minimale
- Hygroscopique
- Contient de l’eau alcaline pour éviter la corrosion
- Point d’éclair : 264°C
- Viscosité à 40°C : 94 mm2/s
- Densité à 20°C : 0,87g/cm
Spécification
1 L | |
Pompe à vide à palettes | |
<1 x 10-3 mbars |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VACUUBRAND™ Huile de pompe > Huile de pompe B, 1 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu