Learn More
VACUUBRAND™ Pompes à vide à membrane MZ2D NT
GREENER_CHOICE
Code produit. 10794614 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Débit:
1,4/1,5 CFM
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10794614
Marque: VACUUBRAND™ 20732200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pompe utilise la technologie de vide à membrane pour un fonctionnement totalement sec : pas d’huile à changer ou à surveiller
La pompe dispose d’un vide limite de 4 mbar, d’un débit de 40 lpm et de débits élevés en mode extraction pour un faible entretien et d’excellents résultats dans une grande variété d’applications de vide non évaporatives et non corrosives. La pompe est particulièrement bien adaptée au soutien des pompes turbomoléculaires à large gamme.
  • Les intervalles d’entretien types dépassent 15 000 heures de fonctionnement
  • Les membranes peuvent supporter jusqu’à 10 000 à 15 000 heures d’utilisation avant le remplacement
  • La conception unique de la membrane simplifie la maintenance
  • Têtes de pompe spécialement conçues pour des débits élevés en mode extraction, ce qui réduit les temps de traitement et augmente le rendement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 3 torr
Puissance (CV) 0,24 hp
Ampérage 1,8 A
Comprend Manuel
Régime moteur 150 à 1800 tr/min
Certifications/Conformité ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certification NRTL, TUV
Alimentation électrique 230 V, 50 / 60 Hz
Matériau Aluminium, fluoroplastique (boîte)
Modèle MZ 2D NT
Niveau sonore 45 dB(A)
Type de bouchon CEE
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Poids (impériale) 25,1 lb
Poids (métrique) 11,4 kg
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 1,4/1,5 CFM
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 7,79 in
Hauteur totale (métrique) 198,12 mm
Longueur totale (impériale) 9,5 in
Longueur totale (métrique) 243,84 mm
Largeur totale (impériale) 9,5 in
Largeur totale (métrique) 238,76 mm
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP40
Nbre de têtes de pompe 2
Propriétés de résistance Résistant aux produits chimiques
Température (impériale) min. 50°F
Applications Étuve à vide
Type d’huile Sans huile
Nbre d’étapes 2
Pression maximale 16 psi
Tension 230 V