Learn More
VACUUBRAND™ Pompes à vide compactes ME1 et ME1C
GREENER_CHOICE
Code produit. p-3987830 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Modèle:
ME 1C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10046308
Marque: VACUUBRAND™ 20721100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pompes compactes pour filtration et SPE
Ces pompes à membrane compactes offrent une solution hautes performances et facile à utiliser — idéale pour les filtrations simples / multiples et l’extraction en phase solide. Les deux modèles sont dotés de vannes et d’une membrane robustes en PTFE pour une meilleure résistance aux produits chimiques. La ME1C est dotée d’une voie d’écoulement complète en fluoropolymère pour manipuler les vapeurs plus acides et agressives ; la ME1 est équipée de têtes en aluminium.
  • Son faible encombrement permet de gagner un espace précieux sur la paillasse
  • Fonctionnement silencieux pour minimiser le bruit de fond dans le laboratoire
  • La longue durée de vie de la membrane réduit les temps d’arrêt liés à la maintenance
  • Le commutateur d’alimentation monté sur le dessus simplifie le fonctionnement
  • Déplacement d’air libre : 14 l/min
  • Vide limite : 100 mbar
  • La vanne / le manomètre de régulation en option règle le niveau de vide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 75 Torr (100 mbar)
Puissance (CV) 0.05 hp
Ampérage 0.6 A
Régime moteur 1500 à 1800
Certifications/Conformité NRTL
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Matériau Coque en carbone renforcé / PTFE, tête de pompe en ETFE, disque de serrage de la membrane en ETFE / fibre de carbone, membrane en PTFE, vannes en PTFE, entrée et sortie en PTFE
Modèle ME 1C
Niveau sonore 45 dB (A)
Type de bouchon CEE
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Poids (impériale) 11 lb
Poids (métrique) 5 kg
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 14 L/min.
À utiliser avec Filtration et SPE
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 5,7 po
Hauteur totale (métrique) 14.5 cm
Longueur totale (impériale) 9,7 po
Longueur totale (métrique) 24.7 cm
Largeur totale (impériale) 4,76 po
Type de pompe Pompe à vide
Classification du boîtier IP40
Pression maximale 1.1 bar
Tension 230 V