Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane sans huile pour produits chimiques MD1C + AK + EK
Code produit. 10603113 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Débit:
25 L/min
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10603113
Marque: VACUUBRAND™ 20696620
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un excellent choix pour l’évaporation rotative et d’autres applications de laboratoire
Convient aux évaporateurs rotatifs de paillasse et suffisamment puissant pour obtenir d’excellents résultats avec des solvants à point d’ébullition élevé
  • Très peu d’entretien, pas de changements d’huile, pas de brouillard d’huile
  • Vide limite 1,5 Torr ; débit à l’air libre de 25 litres par minute
  • Résistance à la corrosion
  • Avec un ballast à gaz intégré pour une performance uniforme de la pompe avec les vapeurs condensées
  • Ajoute la récupération des solvants, avec un condenseur d’émissions ; conception compacte à trois étages adaptée à l’évaporation rotative et au séchage de gel sur paillasse avec une concentration de SDS-PAGE supérieure à 10 %
Informations sur la commande
Verrerie de récupération des solvants incluse pour une utilisation dans les applications d’évaporation lorsqu’aucun piège à froid n’est utilisé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Prise CEE
Alimentation électrique 230 V
Dimensions (L x l x H) 12.62 × 11.4 × 19 in (32 × 29 × 48 cm)
Matériau PTFE (tête de pompe)
Modèle MD1C+AK+EK
Poids (impériale) 22.48 lb
Poids (métrique) 10.2 kg
Débit 25 L/min
Fréquence 60 Hz
Hauteur totale (impériale) 19 in
Hauteur totale (métrique) 48 cm
Longueur totale (impériale) 12.62 in
Longueur totale (métrique) 32 cm
Largeur totale (impériale) 9.4 in
Largeur totale (métrique) 29 cm
Tension 230 V