Learn More
VACUUBRAND™ Vacuomètres de pression absolue
Code produit. p-43106 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
5,4 x 4,8 x 4,5 in (13,8 x 12,4 x 11,5 cm)
6.3 x 11.5 x 11.5 cm (2.5 x 4.5 x 4.5 in)
Comprend:
Batterie au lithium 9 V avec minuteur de mise en veille réglable, jauge, tige de montage, manuel d’utilisation
Jauge, tige de montage, manuel d’utilisation
Gamme de pression:
Limite de mesure supérieure :1080 mbar / 810 torr ; limite de mesure inférieure : 1 mbar / 1 torr
Limite supérieure de mesure : 1080 mbar/810 torr ; Limite inférieure de mesure : 0,1 mbar/0,1 torr
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10602232
Marque: VACUUBRAND™ 682902
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Jauge, tige de montage, manuel d’utilisation
Remplacez les jauges à cadran et McLeod fragiles
Les écrans donnent une indication numérique pour la précision et une indication analogique pour le dégagement de tendances.
  • Unités définies par l’utilisateur : torr, mbar ou hectopascal (hPa)
  • Tous les modèles peuvent être étalonnés conformément à la norme ISO 9000 / aux BPL
  • Avec transducteurs capacitifs pour des mesures sans gaz
  • Les transducteurs sont en céramique d’alumine ; Ils présentent une remarquable résistance à la corrosion et une stabilité à long terme exceptionnelle
  • Le modèle DVR2 fonctionne sur une pile au lithium 9 V incluse avec minuterie de mise en veille réglable ; Il convient aux systèmes de vide centraux, aux pompe à vide à membrane et aux aspirateurs
  • Dimensions du modèle DVR2 : 2.5 x 4.5 x 4.5 po (6.5 x 11.5 x 11.5 cm) (l x L x H)
  • Le modèle DCP3000 + VSK3000 se branche sur une prise murale standard 115 V, effectue des relevés jusqu’à 0.1 torr / mbar / hPa et comprend une sortie RS-232
Informations sur la commande
Les unités DCP3000 peuvent être équipées de têtes de jauge supplémentaires pour la surveillance de plusieurs applications ou pour une précision accrue dans l’atmosphère jusqu’à la gamme 10-3. Renseignez-vous auprès de votre représentant Fisher Scientific™ pour les informations de commande.
Garantie
Un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE
Dimensions (L x l x H) 6.3 x 11.5 x 11.5 cm (2.5 x 4.5 x 4.5 in)
À utiliser avec (application) Applications générales de laboratoire
À utiliser avec (équipement) Systèmes de vide, pompes à vide à diaphragme et aspirateurs
Hauteur (impériale) 4,5 in
Hauteur (métrique) 11.5 cm
Comprend Batterie au lithium 9 V avec minuteur de mise en veille réglable, jauge, tige de montage, manuel d’utilisation
Longueur (impériale) 2.5 in.
Longueur (métrique) 6.3 cm
Température de fonctionnement (métrique) -10°C à +40°C
Largeur (impériale) 4.5 in.
Largeur (métrique) 11.5 cm
Gamme de pression Limite de mesure supérieure :1080 mbar / 810 torr ; limite de mesure inférieure : 1 mbar / 1 torr
Type de produit Vacuomètre de pression absolue