Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes Transferpettor™
Pointes de pipettes à déplacement positif réutilisables
Marque: BRAND™ 702860
55.03 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En polyéthylène
- Pointes de pipettes à déplacement positif réutilisables
- Compatibles avec les pipettes à déplacement positif BrandTech Transferpettor
Spécification
Autoclavable | |
Polypropylène | |
Pipette Transferpettor™ | |
15.6 cm |
Orange | |
2 à 10 ml | |
6,14 in |