Learn More
BRAND™ Pipettes monocanal à volume fixe Transferpette™ S
Manipulation innovante et ergonomique d’une seule main. La pipette monocanal à volume fixe BrandTech™ Transferpette™ S est à la fois robuste et légère. La technologie Easy Calibration™ offre une fiabilité et une précision durables.
Marque: BRAND™ 704738
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le volume de ce dispositif léger se règle d’une seule main.
- Bouton de pipetage central avec longueur de course optimisée
- Maintenance aisée en laboratoire
- Robuste et léger
- Accepte les pointes universelles
- Autoclavable à 121°C / 250°F (20 minutes)
Spécification
±0,6% | |
Pointe 2 à 200 μl, pointe 5 à 300 μl, pointe 5 à 100 μl | |
2 μL to 200 μL Tip, 5 μL to 300 μL Tip, 5 μL to 100 μL Tip | |
1 | |
100 μl | |
Équipé d’un bouton à piston central, support pour tablette, affichage à 4 chiffres, tige stérilisable à la vapeur, manuel d’utilisation |
ISO 9001, CE, IVD, certificat de performance, certificat d’étalonnage individuel | |
Autoclavable | |
F100 | |
Pipette à volume fixe | |
Pointe 2 à 200 μl, pointe 5 à 300 μl, pointe 5 à 100 μl | |
3 ans |