Learn More
BRAND™ Pipettes monocanal à volume fixe Transferpette™ S
Manipulation innovante et ergonomique d’une seule main. La pipette monocanal à volume fixe BrandTech™ Transferpette™ S est à la fois robuste et légère. La technologie Easy Calibration™ offre une fiabilité et une précision durables.
Marque:  BRAND™ 704744
Code produit. 10464442
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Device is lightweight with one-handed volume adjustment.
  • Centralized pipetting button with optimized stroke length
  • Easy in-lab service
  • Robust and lightweight
  • Accepts universal tips
  • Autoclavable at 121°C/250°F (20 minutes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
±0,6%
Pointe 2 à 200 μl, pointe 5 à 300 μl, pointe 5 à 200 μl
2 μL to 200 μL Tip, 5 μL to 300 μL Tip, 5 μL to 200 μL Tip
1
200 μl
Équipé d’un bouton à piston central, support pour tablette, affichage à 4 chiffres, tige stérilisable à la vapeur, manuel d’utilisation
ISO 9001, CE, IVD, certificat de performance, certificat d’étalonnage individuel
Autoclavable
F200
Pipette à volume fixe
Pointe 2 à 200 μl, pointe 5 à 300 μl, pointe 5 à 200 μl
3 ans