Learn More
BRAND™ Pipettes monocanal à volume fixe Transferpette™ S
Manipulation innovante et ergonomique d’une seule main. La pipette monocanal à volume fixe BrandTech™ Transferpette™ S est à la fois robuste et légère. La technologie Easy Calibration™ offre une fiabilité et une précision durables.
Marque: BRAND™ 704708
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Device is lightweight with one-handed volume adjustment.
- Centralized pipetting button with optimized stroke length
- Easy in-lab service
- Robust and lightweight
- Accepts universal tips
- Autoclavable at 121°C/250°F (20 minutes)
Spécification
±1% | |
Pointe 0.1 à 20 μl Nano-cap™, pointe ultra-micro 0.5 à 20 μl, pointe 0.5 à 10 μl | |
0.1 μL to 20 μL Nano-Cap™ Tip, 0.5 μL to 20 μL Ultra Micro Tip, 0.5 μL to 10 μL Tip | |
1 | |
10 μL | |
Centralized piston button design, shelf mount, 4 digit display, steam sterilizable shaft, operating manual |
ISO9001, CE, IVD, certificate of performance, individual calibration certificate | |
Autoclavable | |
F10 | |
Pipette à volume fixe | |
Pointe 0.1 à 20 μl Nano-cap™, pointe ultra-micro 0.5 à 20 μl, pointe 0.5 à 10 μl | |
3 ans |