Learn More
BRAND™ Pipette monocanal réglable Transferpette™ S
Haut degré de précision, polyvalence maximale et performances fiables grâce à la technologie Easy Calibration™. La pipette monocanal réglable Brand™ Transferpette™ S permet une manipulation facile d’une seule main et dispose d’un frein réglable pour éviter les changements accidentels de volume.
Marque:  BRAND™ 704780
Code produit. 10615643
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Support pour tablette / rack, certificat de performance, manuel d’utilisation
Description
Description
Transferpette™ S
• Légère et robuste
• Autoclavable sans démontage
• Course faible 12,5mm réduisant les risques de TMS
• Grand bouton de pipetage central et éjecteur placés séparément
• Utilisation d'une seule main, réglage volume droitiers ou gauchers. Protection du réglage du volume
• Afficheur 4 chiffres haute lisibilité
• Recalibrable sans outils, indication visuelle d'une modification du calibrage usine
• Piston et éjecteur résistants à la corrosion
• Transferpette™ S Digital monocanal
Prestations de service
Garantie de trois ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
±0,6%
Pointe 50 à 1000 μl, pointe 50 à 1250 μl, pointe 50 à 1000 μl
D-1000
Transferpette™ S
100 à 1000 μl
Courbe
Pointe 50 à 1000 μl, pointe 50 à 1250 μl, pointe 50 à 1000 μl
1 μl
CE, IVD
Autoclavable
1
Pipette monocanal
Numérique
Applications de laboratoire exigeantes
Support pour tablette / rack, certificat de performance, manuel d’utilisation
3 ans