Learn More
BRAND™ Pipette monocanal réglable Transferpette™ S
Haut degré de précision, polyvalence maximale et performances fiables grâce à la technologie Easy Calibration™. La pipette monocanal réglable Brand™ Transferpette™ S permet une manipulation facile d’une seule main et dispose d’un frein réglable pour éviter les changements accidentels de volume.
Marque:  BRAND™ 704768
Code produit. 10208062
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Support pour tablette / rack, certificat de performance, manuel d’utilisation
Description
Description
Transferpette™ S
• Légère et robuste
• Autoclavable sans démontage
• Course faible 12,5mm réduisant les risques de TMS
• Grand bouton de pipetage central et éjecteur placés séparément
• Utilisation d'une seule main, réglage volume droitiers ou gauchers. Protection du réglage du volume
• Afficheur 4 chiffres haute lisibilité
• Recalibrable sans outils, indication visuelle d'une modification du calibrage usine
• Piston et éjecteur résistants à la corrosion
• Transferpette™ S Digital monocanal
Prestations de service
Garantie de trois ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
± 2 %
Pointe Nano-cap™ 0.1 à 20 μl et 0.1 à 1 μl
0.1 μL to 20 μL and 0.1 μL to 1 μL Nano-Cap™ Tip
1
Pipette monocanal
Digital
Applications de laboratoire exigeantes
Performance certificate, operating manual, shelf mount, and three year warranty.
3 ans
CE, IVD
Autoclavable
D-1
Transferpette™ S
0,1 à 1 μl
Curved
Pointe de 0.1 à 20 μl et 0.1 à 1 μl Nano-cap™
0.001 μl