Learn More
BRAND™ Accessoires pour pipette Transferpette™ S
Gardez vos pipettes BRAND™ Transferpette™ S à portée de main. Le portoir carrousel peut contenir jusqu’à six pipettes monocanal ou multicanaux Transferpette S.
Marque: BRAND™ 704805
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.54160kg
Description
Accessoire Transferpette™ S• Carrousel 6 Transferpette™ S mono ou multi
Spécification
Carousel Stand | |
Pipette Transferpette S |