Learn More
BRAND™ Tubes PCR à paroi fine de 0,2 ml, avec bouchons fixés
Fabriqués sans lubrifiants ni additifs chimiques pouvant contaminer les réactifs et les échantillons. Les tubes PCR à paroi fine de 0,2 ml avec bouchons fixés sont autoclavables et exempts de RNase, de DNase et d’ADN. Des parois minces et uniformes assurent un transfert thermique cohérent et précis.
Marque: BRAND™ 781304
58.84 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24367" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fabriqués à partir de plastiques vierges de haute qualité pour des résultats excellents et reproductibles dans la plupart des applications de PCR et fabriqués sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons.- Parois minces et uniformes pour garantir un transfert thermique cohérent et précis pour d’excellents résultats.
- Autoclavables et exempts de RNase, de DNase et d’ADN.
- Compatibles avec la plupart des thermocycleurs.
- Fournis avec des bouchons qui forment un joint étanche et aident à empêcher l’évaporation des échantillons, mais sont faciles à ouvrir et à fermer.
Spécification
Sans RNase, DNase ni ADN | |
0,2 ml | |
Thermocycleurs pour d’excellents résultats reproductibles dans la plupart des applications de PCR | |
Polypropylène | |
Autoclavable | |
Oui | |
0,2 ml |
Bleu | |
1000/boîte | |
Non stérile | |
Plat | |
Oui | |
Tube | |
Tube PCR à paroi mince |