Learn More
BRAND™ Tubes PCR à paroi fine de 0,2 ml, avec bouchons fixés
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rose
Transparent
Vert
Type de bouchon:
Bombé
Plat
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Fabriqués à partir de plastiques vierges de haute qualité pour des résultats excellents et reproductibles dans la plupart des applications de PCR et fabriqués sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons.
- Parois minces et uniformes pour garantir un transfert thermique cohérent et précis pour d’excellents résultats.
- Autoclavables et exempts de RNase, de DNase et d’ADN.
- Compatibles avec la plupart des thermocycleurs.
- Fournis avec des bouchons qui forment un joint étanche et aident à empêcher l’évaporation des échantillons, mais sont faciles à ouvrir et à fermer.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Sans RNase, DNase ni ADN |
| Couleur | Jaune |
| Volume (métrique) | 0,2 ml |
| Quantité | 1000/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs pour d’excellents résultats reproductibles dans la plupart des applications de PCR |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de bouchon | Plat |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |