Learn More
BRAND™ Pipettes électroniques monocanal Transferpette™
Associent une conception confortable, une répartition équilibrée du poids, un logiciel intuitif et une documentation conviviale pour vos besoins de pipetage.
Marque: BRAND™ 705299
417.99 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conception fonctionnelle et ergonomique du boîtier
- Repose-doigt réglable individuellement
- Structure de menus intuitive et manuel d’utilisation entièrement illustré
- Réduction significative des forces d’adhérence et d’éjection des pointes à l’aide de la pointe universelle
- Piston et éjecteur résistants à la corrosion
- Cinq programmes pratiques : pipetage, pipetage inverse, mélange, électrophorèse sur GEL, distribution
- Prêts à l’emploi : 4000 Cycles de pipetage avec chaque charge de batterie, fonction d’actualisation de la batterie même pendant la recharge
- Chaque pipette porte un marquage DE-M et est fournie avec un certificat de performances
- Fournie avec batterie, adaptateur secteur et huile de silicone
Spécification
0,1 μl (1,0 %) | |
DIN EN ISO 8655-2 | |
Aucun | |
Transferpette | |
Pipette microlitre à canal unique | |
LCD | |
Adaptateur secteur Europe |
Rechargeable NiMH | |
Autoclavable | |
1 | |
Oui | |
0,5 à 10 μl | |
Ergonomique | |
1 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Pipettes électroniques monocanal Transferpette™ > 0,5 à 10 μl, Code couleur : aucun, Comprend : adaptateur secteur Europe
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu