Learn More
BRAND™ Pipettes électroniques monocanal Transferpette™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10150302 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
10 à 200 μl
2 à 20 μl
250 à 5000 μl
50 à 1000 μl
Couleur:
Aucun
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Comprend:
Adaptateur secteur Europe
Prise UE
Sans adaptateur secteur
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10150302
Marque: BRAND™ 705300
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Associent une conception confortable, une répartition équilibrée du poids, un logiciel intuitif et une documentation conviviale pour vos besoins de pipetage.
  • Conception fonctionnelle et ergonomique du boîtier
  • Repose-doigt réglable individuellement
  • Structure de menus intuitive et manuel d’utilisation entièrement illustré
  • Réduction significative des forces d’adhérence et d’éjection des pointes à l’aide de la pointe universelle
  • Piston et éjecteur résistants à la corrosion
  • Cinq programmes pratiques : pipetage, pipetage inverse, mélange, électrophorèse sur GEL, distribution
  • Prêts à l’emploi : 4000 Cycles de pipetage avec chaque charge de batterie, fonction d’actualisation de la batterie même pendant la recharge
  • Chaque pipette porte un marquage DE-M et est fournie avec un certificat de performances
  • Fournie avec batterie, adaptateur secteur et huile de silicone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 0,2 μl (1,0 %)
Type de batterie Rechargeable NiMH
Certifications/Conformité DIN EN ISO 8655-2
Espacement de cônes réglable No
Autoclavable Autoclavable
Couleur Aucun
Jetable Reusable
À utiliser avec Pipette Tip (20 μL)
Matériau Polypropylene
Modèle DE-M
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Transferpette
Programmabilité Yes
Stérilité Non-sterile
Type Pipette microlitre à canal unique
Volume (métrique) 2 à 20 μl
Affichage LCD
Type de doigt Ergonomique
Comprend Adaptateur secteur Europe
Quantité 1