Learn More
BRAND™ Pipettes électroniques monocanal Transferpette™
Associent une conception confortable, une répartition équilibrée du poids, un logiciel intuitif et une documentation conviviale pour vos besoins de pipetage.
Marque:  BRAND™ 705347
396.49 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10102472
  • 518.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Conception ergonomique et fonctionnelle du boîtier
  • Repose-doigt individuel réglable
  • Structure de menus intuitive et manuel d’utilisation entièrement illustré
  • Réduction significative des forces de fixation et d’éjection des cônes à l’aide d’un cône universel
  • Piston et éjecteur résistants à la corrosion
  • Cinq programmes pratiques : pipetage, pipetage inverse, mélange, électrophorèse en gel, distribution
  • Prêtes à l’emploi : 4 000 cycles de pipetage avec chaque charge de batterie, fonction d’actualisation de la batterie même pendant la recharge
  • Chaque pipette est dotée d‘un marquage DE-M et est fournie avec un certificat de performance
  • Fournie avec batterie, adaptateur secteur et huile de silicone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
≤ ± 0,6 %, 30 μl
DIN EN ISO 8655-2
Rouge
Transferpette
250 à 5000 μl
Ergonomique
5,0μL
59 °F à 104 °F
1 an
Rechargeable NiMH
Autoclavable
1
Pipette microlitre à canal unique
LCD
Sans adaptateur secteur
1
15 °C à 40 °C
Vidéos
  • Brand Transferpette Electronic - Advanced Operations
    Brand Transferpette Electronic - Advanced Operations
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand Transferpette Electronic - Advanced Operations
    • Brand Transferpette Electronic - Standard Operations
      Brand Transferpette Electronic - Standard Operations
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Brand Transferpette Electronic - Standard Operations
      Certificats
      Voir les accessoires
      Nom du produit
      BRAND™ Pipettes électroniques monocanal Transferpette™ > 250 à 5 000 μL ; Sans chargeur CA