Learn More
BrandTech™ Flacons d’échantillonnage avec bouchons à clipser
Flacons d’échantillonnage en polypropylène VITLAB avec bouchons à clipser
24.55€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
À utiliser avec (application) | Applications de laboratoire |
Matériau du bouchon | PEBD |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de bouchon | À sertir |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) externe | Volume (impérial) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) externe | Volume (impérial) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15771996
|
BrandTech™
69194 |
1,1 in | 1,6 oz. | 10/boîte |
24.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les bouchons à clipser en polyéthylène basse densité fournissent un joint sûr
Spécification
PP | |
PEBD | |
À sertir |
Applications de laboratoire | |
Autoclavable |