Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Entonnoirs à poudre en PP
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tige:
28mm
Diamètre (métrique) supérieur:
150mm
Hauteur (métrique):
138 mm
Longueur (métrique) du tube:
22mm
Conditionnement:
5 pièces
Description
- PP
- Avec marquages de volume
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 150mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 28mm |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | 138 mm |
| Longueur (métrique) du tube | 22mm |
| Type de produit | Funnel |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido