Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Entonnoirs en polypropylène
Code produit. p-4380282
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
88 ml
Diamètre (métrique) de la tige:
1,5mm
6 mm
Longueur (métrique) globale:
45 mm
108 mm
Quantité:
12 paquets
24 paquets
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Code produit. 15702106
Marque: BRANDTECH™ VITLAB™ 40894
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec marquages de volume
  • En PP
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 30mm
Capacité (métrique) 5 ml
Diamètre (métrique) de la tige 1,5mm
Matériau PP
Hauteur (métrique) 45 mm
Angle 60°
Autoclavable Autoclavables
Couleur Clear
Graduée Oui
À utiliser avec (application) Diversité d’applications de laboratoire
Longueur (métrique) du tube 25mm
Température max. (impériale) 257°F
Température max. (métrique) 125°C
Quantité 24 paquets
Longueur (métrique) globale 45 mm
Type de produit Filtering Funnel