Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Flacons de réactif à col large en PFA
Code produit. 10146380
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10146380
Marque: BRANDTECH™ VITLAB™ 109497
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons de réactifs à col large VITLAB en PFA conviennent aux travaux d’analyse de traces.
  • Flacons résistants aux agents de blanchiment pour le stockage à long terme des étalons
  • Col large pour un accès plus facile au contenu
  • Les bouchons à vis PFA protègent contre la contamination extérieure et les fuites
Spécification
Capacité 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8,45 oz.
Couleur Translucent
Diamètre (impériale) 2,4 in
Matériau PFA
Stérilité Non-sterile
Closure Included Yes
Graduated No
Bouche Wide, Threaded
Forme Sloped Shoulders
Hauteur (métrique) 15 cm
Hauteur (impériale) 5,9 in
Matériau du bouchon PFA
Diamètre (métrique) 6,1 cm
Type de bouchon Bouchon à vis