Learn More
BrandTech™ Conteneurs d’échantillons en PFA
Les conteneurs d’échantillons en PFA VITLAB fournis avec bouchon à vis conviennent pour les travaux d’analyse de traces.
Marque: BrandTech™ 130397
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Solution idéale pour le prélèvement, le transport et le stockage des échantillons.
- Autoclavable à 121 C
Spécification
60 mL | |
PFA | |
60 mL |
Conteneur d’échantillon | |
Prélèvement, transport et stockage d’échantillons |