Learn More
BRAND™ Tubes PCR transparents en bandelette de 8
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
:
ensemble de tubes/bouchons à barrette ; barrette de 8 ; transparent
Description
En plastique vierge de grande qualité pour d’excellents résultats reproductibles dans la plupart des applications de PCR. Sans lubrifiants, ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons. Les barrettes de tubes sont disponibles avec ou sans bouchons qui peuvent être commandés séparément.
- Les parois fines et uniformes garantissent l’homogénéité et la précision du transfert thermique, pour d’excellents résultats.
- Autoclavables
- Sans RNase, DNase ni ADN.
- Compatible avec la plupart des blocs thermiques à 24, 32, 96 et 384 puits.
- Disponibles dans des ensembles de tubes / bouchons pratiques.
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Volume (métrique) | 0,2 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Exempt de DNase | Oui |
| Exempt de RNase | Oui |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Closure Included | Oui |
| Format | Bande |
| Type de produit | Tubes et bouchon plat |