Learn More
BRAND™ Tubes à 8 barrettes PCR
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Transparent
Vert
Type de produit:
Barrette de tubes
Tubes PCR en bandelette de 8 à paroi fine
Closure Included:
No
Non
Volume (métrique):
0,2 ml
Conditionnement:
125 pièces
Description
En plastique vierge de grande qualité pour d’excellents résultats reproductibles dans la plupart des applications de PCR. Sans lubrifiants, ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons. Les barrettes de tubes sont disponibles avec ou sans bouchons qui peuvent être commandés séparément.
- Les parois fines et uniformes garantissent l’homogénéité et la précision du transfert thermique, pour d’excellents résultats.
- Autoclavables
- Sans RNase, DNase ni ADN.
- Compatible avec la plupart des blocs thermiques à 24, 32, 96 et 384 puits.
- Disponibles dans des ensembles de tubes / bouchons pratiques.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | RNase, DNase and DNA free |
| Couleur | Rose |
| Volume (métrique) | 0,2 ml |
| Quantité | 125 Strips |
| Stérilité | Non-sterile |
| Matériau | Polypropylène |
| Exempt de DNase | Oui |
| Exempt de RNase | Oui |
| Type de bouchon | Not Included |
| Nbre de puits | 8 |
| Afficher plus |