Learn More
BRAND™ Accessoire d’aspirateur adaptable sur flacon QuikSip™, manifold
Autoclavable et utilisé avec l’aspirateur adaptable sur flacon QuikSip™
Marque: BRAND™ 704526
20.48 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 8 canal
- PP
- Autoclavable à (121°C)
Spécification
Distributeur à 8 canaux | |
PP | |
Aspirateur adaptable sur flacon QuikSip™ |
Autoclavable | |
Élimination des fluides des plaques multipuits |