Learn More
BRAND™ Pipette répétitive HandyStep™ S avec montage en rack
Offre une distribution de haute précision de milieux liquides à haute viscosité, haute densité ou à pression de vapeur élevée. La pipette répétitive HandyStep™ S à montage en portoir est idéale pour les applications de routine ou de recherche dans les domaines du diagnostic, de la biologie moléculaire et de l’analyse environnementale.
Marque: BRAND™ 705110
203.17 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.31860kg
Includes: Rack de support mural pour un stockage pratique.
Description
Idéales pour les applications de routine ou de recherche dans les domaines du diagnostic, de la biologie moléculaire et de l’analyse environnementale.Les pointes HandyStep™ S et PD offrent une distribution de haute précision de milieux liquides à haute viscosité, haute densité ou pression de vapeur élevée. Le déplacement direct permet un fonctionnement sans contamination, car aucun aérosol n’est formé.
- Parfait pour le remplissage des puits individuels dans des plaques de microtitration
- Peut également être utilisé pour la distribution de routine
- Fournit jusqu’à 49 distributions répétitives à partir d’une seule aspiration
- Forme ergonomique profilée pour un confort et une facilité d’utilisation
- Levier de verrouillage / remplissage multifonctions robuste pour un fonctionnement sans problème
- Charte de volume intégrée
- Les neuf paramètres associés aux dix PD-Tip™ produisent 59 volumes différents
- Levier de distribution pour une distribution homogène et régulière
- Distribue 2°μl à 5°ml
- Éjecteur de pointes sans contact
- Montage sur étagère / rack pour un stockage pratique
- Résistance aux produits chimiques accrue grâce à des matériaux plastiques innovants
- Montage facile de la pointe – PD-Tip s’insère maintenant facilement par le dessous
- Ne pèse que 108 g
- Convient à une utilisation avec les pointes PD-Tip BRAND, Encode™, Repet, Combitips™, Combitips™ plus les autres pointes de distributeurs compatibles
- Conforme à la norme CE IVD
Informations sur la commande
Les pointes doivent être achetées séparément
Spécification
Pointe de seringue PD-Tip | |
1 | |
0.1 à 10 ml | |
1 chaque |
Brand™ PD-Tip™ | |
Pipette répétitive | |
Support pour tablette / rack, une pointe de seringue PD-Tip de chaque : 0.1 ml, 1 ml, 10 ml, manuel d’utilisation, certificat de performance | |
2 ans |