Learn More
BRAND™ Dispensette™III, pièces et accessoires pour le système de distribution à distance Dispensette™ Organic
Code produit. 10613012 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Type de produit:
Connecteur pour tige-support pour unité à montage mural
Pince pour table/étagère pour unité à montage mural
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10613012
Marque: BRAND™ 704268
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet de fixer le distributeur Dispensette™ sur un mur, un support circulaire ou sur du mobilier de laboratoire. Les pièces et accessoires pour le système de distribution à distance Dispensette™III Organic de la Dispensette™III sont dotés d’adaptateurs filetés, d’une pince pour table / étagère et d’une tige de support pour l’unité à montage mural.
  • Les pièces et accessoires Dispensette™ permettent de monter le distributeur Dispensette™ sur un mur, un support circulaire ou du mobilier de laboratoire.
  • Distribue des volumes avec précision directement depuis des fûts et des dispositifs de remplissage.
  • Un filtre dans l’adaptateur tambour réduit le risque de contamination des réactifs de grande pureté.
  • Un connecteur à ouverture rapide avec vannes intégrées permet le changement rapide du conteneur vrac.
  • Le système de distribution à distance permet de stocker le tambour jusqu’à 10 mètres (30 pieds) du distributeur Dispensette™.
  • Hauteur de distribution maximale d’environ 1,2 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Connecteur pour tige-support pour unité à montage mural
À utiliser avec (équipement) Dispensette™III, Dispensette™ Organic
Quantité 1 de chaque