Learn More
VACUUBRAND™ Récipients de collecte et kit d’adaptateur pour systèmes d’aspiration des fluides Vacuubrand BVC
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type:
Adaptateur
Récipient de collecte
Capacité (métrique):
2 L
4 L
Conditionnement:
2L
4L
Description
- La gamme BVC de systèmes d’aspiration des fluides délivre des solutions compactes et silencieuses pour les travaux de culture cellulaire.
- Elle offre la flexibilité requise à la mise en œuvre d’un protocole de décontamination par autoclavage ou désinfection dans le flacon
- Récipient de collecte : disponible dans des volumes compris entre 2 L et 4 L
- Kit d’adaptateurs : pour adapter un récipient de collecte en verre de 2 litres aux modèles BVC Control et Professional
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 4 L |
| Description | Récipient de prélèvement en PP de 4 L pour BVC |
| À utiliser avec | Système d’aspiration de liquide BVC |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Récipient de collecte |