Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Fioles jaugées en PMP de classe A avec bouchons NS
Code produit. 11308553
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Joint conique standard:
19/26
Tolérance:
0,15 mL
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11308553
Marque: BRANDTECH™ VITLAB™ 67404
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ces fioles jaugées de classe A avec bouchons NS, étalonnés pour son volume contenu, constituent une excellente alternative résistante à la casse au verre en laboratoire.
  • Conformes aux tolérances de classe A selon DIN EN ISO 1042
  • Fabriqué en polyméthylpentène transparent
  • Le certificat fourni comprend la valeur moyenne des tests et le lot (lot et année imprimés sur le produit)
  • La contrainte thermique jusqu’à 121°C (autoclavage) ne provoque pas de dépassement permanent des limites de tolérance
  • Cependant, pour préserver les marquages, il est recommandé de ne pas les nettoyer à plus de 60°C
  • Disponible en plusieurs capacités et tailles de bouchon
Spécification
Étalonnage Étalonné ldquo;pour son volume contenurdquo; selon la norme DIN EN ISO 1042
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Translucide
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau PMP
Hauteur (métrique) 235 mm
Comprend Numéro de lot imprimé, certificat de lot
Type de produit Volumetric Flask
Joint conique standard 19/26
Plage de températures (métrique) 121deg;C maximum
Tolérance 0,15 mL
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduated No
Mouth Style Joint
Stérilité Non-sterile
Forme du fond Round
Type de bouchon Bouchon NS