Learn More
BRAND™ Microplaques 384 puits BRANDplates™ pureGrade™
Microplaques non traitées pour diverses applications
Marque: BRAND™ 781626
537.25 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Surface en PS non traitée
- Liaison moyenne et non stérile
- Plaque standard pour la plupart des applications
- Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase ; non cytotoxique
Spécification
Standard | |
16 x 24 | |
Polystyrène | |
384 | |
Non traité | |
Pour les dosages homogènes, les criblages, le stockage |
Sans couvercle | |
Blanc, Fond transparent | |
0,12 mL | |
Non stérile | |
Plat | |
50/boîte |