Learn More
BRAND™ Microplaques 384 puits BRANDplates™ pureGrade™
Microplaques non traitées pour diverses applications
Marque: BRAND™ 781620
161.68 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Surface en PS non traitée
- Liaison moyenne et non stérile
- Plaque standard pour la plupart des applications
- Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase ; non cytotoxique
Spécification
Étalon | |
16 x 24 | |
PS | |
384 | |
Non traité | |
Pour les dosages homogènes, les criblages, le stockage |
Sans couvercle | |
Transparent | |
0,1 ml | |
Non stérile | |
Plat | |
50/boîte |