Learn More
BRAND™ Microplaques 384 puits BRANDplates™ pureGrade™
Microplaques non traitées pour diverses applications
Marque:  BRAND™ 781627
537.25 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10072103
  • 615.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Surface en PS non traitée
  • Liaison moyenne et non stérile
  • Plaque standard pour la plupart des applications
  • Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase ; non cytotoxique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
16 x 24
Polystyrène
384
Non traité
Pour les dosages homogènes, les criblages, le stockage
Sans couvercle
Noir, Fond transparent
0,12 mL
Non stérile
Plat
50/boîte