Learn More
BRAND™ Cuvettes UV jetables
S’adaptent à la plupart des spectrophotomètres sans adaptateur.
Marque:  BRAND™ 759170
36.04 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10046731
  • 85.65€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les cuvettes UV jetables BrandTech™ BRAND™ offrent un niveau de transparence allant de 230 à 900 nm et permettent d’éviter le nettoyage et le risque de contamination croisée. Idéales pour les analyses d’ADN, d’ARN et de protéines. Compatibles avec la plupart des bases, acides et solvants organiques polaires.
La conception avancée de la cuvette inclut des fenêtres en retrait pour assurer une protection contre les rayures dans le trajet optique.
  • Jetable ; les risques de nettoyage et de contamination croisée sont éliminés
  • Idéales pour les analyses d’ADN, d’ARN et de protéines
  • Résistant aux produits chimiques ; peut être utilisé avec la plupart des solvants, acides et bases organiques polaires
  • Également compatible avec l’acétone, la butanone, le DMF et l’acide chlorhydrique concentré
  • Regroupées par cavité de moulage de fabrication pour assurer la plus faible variation du coefficient d’extinction
  • S’adaptent à la plupart des spectrophotomètres sans adaptateur
Taille ultra-micro
  • Disponibles avec des hauteurs de fenêtre de 8,5 et 15 mm (dimension Z)
  • Peuvent être utilisées avec des volumes d’échantillons de 70μ L
  • Peuvent être équipées de bouchons à joint (vendus séparément) pour le stockage des échantillons
  • Disponibles en emballage individuel, sans ADN, sans RNase
Taille semi-micro
  • Pour les volumes d’échantillons compris entre 1,5 et 3,0 ml
  • Disponibles en emballage individuel, sans ADN, sans RNase
Taille macro
  • Peut contenir de 2,5 à 4,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cuvette
2,5 à 4,5 ml
100/boîte
De 230 à 900 nm
Spectrophotomètres et photomètres
Idéal pour l’analyse des protéines, de l’ADN et de l’ARN, ainsi que les applications en biologie moléculaire
Oui
Plastique
10 mm
35 mm
10 mm
Nom du produit
BRAND™ Cuvettes UV jetables > Macro ; 100/boîte.