Learn More
BRAND™ Plaques PCR à profil standard, demi-jupe
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparent
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Autoclavables
- Exempts d’ADN humain, de RNase, de DNase et d’inhibiteurs de PCR.
- Des parois minces et uniformes assurent un transfert thermique cohérent et précis et d’excellents résultats.
- Les plaques standard et à profil bas de BRAND sont compatibles avec la plupart des grandes marques de thermocycleurs, notamment les systèmes Applied Biosystems™ 9800 Fast, 7900 HT et 7500 Fast, BIORAD™ CFX96 et Eppendorf™ Mastercycler™.
- Les plaques PCR blanches sont uniformément colorées avec du dioxyde de titane (TiO2) et ont des surfaces lisses pour optimiser la réflexion du signal de fluorescence.
Spécification
Spécification
| Code-barres | No Barcode |
| Propriété de liaison | Untreated |
| Certifications/Conformité | DNA, DNase, RNase-free |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | Bagged |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| Type de produit | qPCR 96-well plate |
| Afficher plus |