Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes, de 5 à 300 ul
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Type de pointe:
Faible rétention
Étalon
Format:
En vrac
Rack
Recharge
Conditionnement:
En vrac, 10,000 pièces
En vrac, 1 000 pièces
TipBox, 5 boîtes de 96 pièces
TipRefill, 10 racks de 96 pièces
Conditionnement:
1000 pièces
480 pièces
960 pièces
Description
À utiliser avec pratiquement toutes les pipettes à code couleur jaune.
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Non stériles
- Tous les emballages non ouverts sont exempts d’ADN, de RNase, d’ATP et d’endotoxines
- Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
- Graduations à 50, 100 et 300 μl pour une évaluation rapide du volume
- Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
- Disponible en vrac ou sous forme de racks écologiques et pratiques
- Les pointes en rack sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur verte
Pointes à ultra faible rétention
- Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
- Surface homogène, sans défaut, assurant une faible tension superficielle et une faible rétention des échantillons
- Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
- Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant augmenter la perte d’échantillons
- Grande résistance aux substances chimiques
- Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention
Spécification
Spécification
| Description | Qualité de manipulation des liquides BIO-CERT™ |
| Volume (métrique) | 5 à 300 mu;l |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Incolore |
| Couleur de rack | vert |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 2,08 in |
| Longueur (métrique) | 5,3cm |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
| Afficher plus |