Learn More
BRAND™ Pointes de pipette, 0,5 à 20 μl
GREENER_CHOICE
Code produit. 15194917 Tous les produits Brand Produits
TipStack, 2 x 5 recharges, 96 pointes/recharge, 960/Pk., Étroit, 960 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.02
Click to view available options
Conditionnement:
10 TipRacks, 96 chacun. (unités de recharge pour les portoirs TipBox)
En vrac, 1 sachet de 1 000
TipBox, 5 boîtes, 96 pointes/ boîte
TipStack, 2 x 5 recharges, 96 pointes/recharge
Quantité:
10,000/Pk.
1000/Pk.
480/Pk.
960/Pk.
Type de pointe:
Faible rétention, Étroit
Étroit
Conditionnement:
1000 pièces
480 pièces
960 pièces
Filtré:
Sans filtre
Code produit. 15194917
Marque: BRAND™ 732244
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En polypropylène haute pureté, sans oléamide ni diHEMDA. Pointes de pipettes, de 0,5 à 20 μl, permettant de pipeter des microtubes et des microplaques sans toucher les parois. Graduations marquées à 2 μl et à 10 μl pour une évaluation rapide du volume.
  • Non stériles, en polypropylène haute pureté, sans oléamide ni diHEMDA.
  • Graduations marquées à 2 μl et à 10 μl pour une évaluation rapide du volume.
  • Conception fine permettant de pipeter des microtubes et des microplaques sans toucher les parois.
  • Disponibles en rétention standard ou très faible
  • Disponible en vrac ou sous forme de racks empilables pratiques.
Pointes à ultra faible rétention
  • Produites selon un processus physicochimique spécial breveté.
  • Surface homogène, sans défaut, produisant ainsi une faible tension superficielle.
  • Réduisent les pertes d’échantillons et garantissent une reproductibilité très supérieure avec les milieux critiques.
  • À utiliser avec les échantillons biologiques contenant des détergents comme Triton™ X-100, SDS, Tween, etc.
  • Grande résistance chimique.
  • Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés des matériaux.
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,5 à 20 mu;l
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
Format Recharge
Type de pointe Étroit
Conditionnement TipStack, 2 x 5 recharges, 96 pointes/recharge
Quantité 960/Pk.
Graduated Oui
Matériau Polypropylène
Graduations 2, 10 μl
Nom du produit
BRAND™ Pointes de pipette, 0,5 à 20 μl >