Learn More
BRAND™ Pointes de pipette, 0,5 à 20 μl
Tous les produits Brand ProduitsCode nomenclature Nacres: NB.02
Click to view available options
Conditionnement:
10 TipRacks, 96 chacun. (unités de recharge pour les portoirs TipBox)
En vrac, 1 sachet de 1 000
TipBox, 5 boîtes, 96 pointes/ boîte
TipStack, 2 x 5 recharges, 96 pointes/recharge
Quantité:
10,000/Pk.
1000/Pk.
480/Pk.
960/Pk.
Filtré:
Sans filtre
Type de pointe:
Faible rétention, Étroit
Étroit
Conditionnement:
1000 pièces
480 pièces
960 pièces
Description
- Non stériles, en polypropylène haute pureté, sans oléamide ni diHEMDA.
- Graduations marquées à 2 μl et à 10 μl pour une évaluation rapide du volume.
- Conception fine permettant de pipeter des microtubes et des microplaques sans toucher les parois.
- Disponibles en rétention standard ou très faible
- Disponible en vrac ou sous forme de racks empilables pratiques.
Pointes à ultra faible rétention
- Produites selon un processus physicochimique spécial breveté.
- Surface homogène, sans défaut, produisant ainsi une faible tension superficielle.
- Réduisent les pertes d’échantillons et garantissent une reproductibilité très supérieure avec les milieux critiques.
- À utiliser avec les échantillons biologiques contenant des détergents comme Triton™ X-100, SDS, Tween, etc.
- Grande résistance chimique.
- Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés des matériaux.
Spécification
Spécification
| Description | Qualité certifiée pour les sciences de la vie |
| Volume (métrique) | 0,5 à 20 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Incolore |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 1,8 in |
| Longueur (métrique) | 46 mm |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
| À utiliser avec (application) | Pipetage inverse, lavage de plaque, travaux impliquant des pipettes multicanaux |
| Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Brochure: The Tip System
Taille: 4.9 MB
Brochure: The Tip System
Taille: 3.8 MB
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
| Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit |
|---|---|---|---|
| 0000014960 | Certificat d’analyse | 27/10/2025 | 732024 |
| 0000014898 | Certificat d’analyse | 17/10/2025 | 732024 |
| 0000014276 | Certificat d’analyse | 25/07/2025 | 732024 |
| 0000013689 | Certificat d’analyse | 14/07/2025 | 732024 |
| 0000013661 | Certificat d’analyse | 13/06/2025 | 732024 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Pointes de pipette, 0,5 à 20 μl >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu