Learn More
BRAND™ Pointes de pipette, 0,5 à 20 μl
En polypropylène haute pureté, sans oléamide ni diHEMDA. Pointes de pipettes, de 0,5 à 20 μl, permettant de pipeter des microtubes et des microplaques sans toucher les parois. Graduations marquées à 2 μl et à 10 μl pour une évaluation rapide du volume.
Marque: BRAND™ 732104
43.54 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21921" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Non stériles, en polypropylène haute pureté, sans oléamide ni diHEMDA.
- Graduations marquées à 2 μl et à 10 μl pour une évaluation rapide du volume.
- Conception fine permettant de pipeter des microtubes et des microplaques sans toucher les parois.
- Disponibles en rétention standard ou très faible
- Disponible en vrac ou sous forme de racks empilables pratiques.
Pointes à ultra faible rétention
- Produites selon un processus physicochimique spécial breveté.
- Surface homogène, sans défaut, produisant ainsi une faible tension superficielle.
- Réduisent les pertes d’échantillons et garantissent une reproductibilité très supérieure avec les milieux critiques.
- À utiliser avec les échantillons biologiques contenant des détergents comme Triton™ X-100, SDS, Tween, etc.
- Grande résistance chimique.
- Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés des matériaux.
Spécification
BIO-CERT™ Liquid Handling Quality | |
Sans filtre | |
Incolore | |
Autoclavable | |
46 mm | |
Pipetage inverse, lavage de plaque, travaux impliquant des pipettes multicanaux | |
Recharge | |
Tip-Refill, 10 TipRefills, 96 pointes/recharge | |
Limited-use | |
Oui | |
PCR Ready |
0,5 à 20 mu;l | |
Non stérile | |
Gris | |
1,8 in | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
Transferpette, and most models from Gilson, FINNPIPETTE, Eppendorf, and Sartorius | |
Universel | |
Pointe | |
Universal Fit | |
Polypropylène | |
2, 10 μl |