Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger non stériles
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Bleu
Jaune
Orange
Transparent
Vert
Quantité:
2000/boîte
500/Bte
500/boîte
Conditionnement:
2000 pièces
500 pièces
Description
S’adaptent à la plupart des rotors courants et peuvent être utilisés jusqu’à 30 000 FCR (g) (10 000 x g pour 0,5 ml ; 20 000 x g pour 1,5 ml ; 30 000 x g pour 1,5 ml et 2,0 ml avec bouchon à 20°C pendant 20 min).
- Fabriqués en PP vierge
- Ces tubes très translucides sont exempts de reflet, de bulles d’air et de traces.
- Les bouchons forment un joint étanche et exempt de fuite qui est facile à ouvrir, même en portant des gants, et sont plats avec une épaisseur constante pour le perçage sans problèmes.
- Les tubes présentent une paroi d’épaisseur uniforme garantissant des résultats constants et reproductibles.
- Subdivisions pour la détermination approximative du volume.
- Autoclavable à 120°C (2 bar), conformément DIN EN 285.
- La fermeture du couvercle est certifiée exempte d’endotoxine, d’ADN, de DNase et de RNase.
- Les tubes colorés simplifient l’identification des échantillons
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Sans endotoxine, RNase, ATP ni ADN |
| Couleur | Vert |
| Volume (métrique) | 1,5 ml |
| Quantité | 500/boîte |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau | Polypropylène |
| Force max. | 20 000 RCF |
| Type de bouchon | Bouchon à clipser plat |
| Afficher plus |