Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger BIO-CERT™ sans ADN, RNase ni DNase
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
450 pièces
Description
Fabriqués en polypropylène vierge, ces tubes très translucides sont exempts de reflet, de bulles d’air et de traces.
- S’adaptent à la plupart des rotors courants et peuvent être utilisés jusqu’à 30 000 FCR (g) (10 000 x g pour 0,5 ml ; 20 000 x g pour 1,5 ml ; 30 000 x g pour 1,5 ml et 2,0 ml avec bouchon à 20°C pendant 20 min).
- Les bouchons forment un joint étanche et exempt de fuite qui est facile à ouvrir, même en portant des gants, et sont plats avec une épaisseur constante pour le perçage sans problèmes.
- Les tubes présentent une paroi d’épaisseur uniforme garantissant des résultats constants et reproductibles.
- Subdivisions pour la détermination approximative du volume.
- Autoclavable à 120°C (2 bar), conformément DIN EN 285.
- Les microtubes à centrifuger stériles BIO-CERT™ sans endotoxines-, RNase, ATP ni ADN sont disponibles pour des applications critiques.
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Format | Tube |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse |
| Volume (métrique) | 1,5 ml |
| Stérilité | Stérile |
| Gamme de produits | BIO-CERT |
| Type de bouchon | Bouchon à clipser plat |
| Afficher plus |