Learn More
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates immunoGrade™
Un excellent choix pour la plupart des tests ELISA standard et des immunoessais en phase solide
191.00€ - 923.00€
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Matériau PS
Nbre de puits 96
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Couleur Type de puits Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Type de puits Prix Quantité et disponibilité  
10193563
Afficher les documents
BRAND™
781720
Transparent Rond
191.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10647143
Afficher les documents
BRAND™
781721
transparent V
191.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10032113
Afficher les documents
BRAND™
781722
Transparent Plat
191.00€
100 pièces
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10477863
Afficher les documents
BRAND™
781724
Blanc Rond
378.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10438623
Afficher les documents
BRAND™
781727
Noir Rond Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10173853
Afficher les documents
BRAND™
781731
Noir, Fond transparent Plat
923.00€
100 pièces
Expédition estimée: 21-01-2025
Description
  • Optimisé pour l’immobilisation des IgG
  • Capacité de liaison élevée pour les molécules avec des régions hydrophobes et hydrophiles mixtes
  • Conçu pour minimiser la contamination croisée
  • Gaufrage alphanumérique bleu pour faciliter l’identification des puits sur les plaques standard
  • Non stérile
Informations sur la commande
L’emballage contient 20 piles de 5 plaques chacune (100 plaques). Chaque pile est livrée avec un couvercle.
Spécification
Spécification
Étalon
8 x 12
96
Pour la plupart des tests ELISA standard et des immunodosages en phase solide
Sans couvercle
PS
Non stérile
100/boîte