Learn More
BRAND™ Microplaques à 96 puits de BRANDiplates/i cellGradetrade;
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Fond transparent
Noir
Noir, Fond transparent
Transparent
Type de puits:
Plat
U
V
Conditionnement:
5 pièces
50 pièces
Conditionnement:
1/boîte ; 50/carton
5 / boîte
Description
- Surface hydrophile avec groupes carboxyle et hydroxyle librement accessibles
- Lie facilement les composants sériques pour l’adhérence indirecte des cellules
- Stérilisée par βirradiation selon les directives ISO 11137 et AAMI pour un SAL de 10-6
- Conformes aux exigences de Ph. Eur. et USP 29
- Sans ADN, DNase, RNase
- Les endotoxines sont <0,01 EU/ml
- Gaufrage alphanumérique orange pour faciliter l’identification des puits
Informations sur la commande
Packs of 50 individually wrapped plates with lids
Spécification
Spécification
| Code-barres | No Barcode |
| Certifications/Conformité | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Type de liaison | Groupes carboxyle et hydroxyle |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | 96-well microplate |
| Matériau | PS |
| Volume (métrique) du puits | 350 μL |
| Afficher plus |