Learn More
BRAND™ 96-puits Plaques deep well
En propylène vierge de haute qualité, autoclavables et résistantes à de nombreux produits chimiques, notamment les phénols, le chloroforme et le DMS. Les plaques Deep Well sont idéales pour le stockage d’échantillons, les tests de criblage à haut débit (HTS) nécessitant une plaque mère, la culture cellulaire et tissulaire, les tests immunologiques et d’autres applications.
Marque: BRAND™ 701347
235.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 2.80000kg
Description
- Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase
- Conçue pour une large gamme d’applications, telles que le criblage à haut débit (HTS), les tests nécessitant une plaque mère, des cultures cellulaires et tissulaires, des dilutions en série, le transfert de réactifs et le stockage d’échantillons jusqu’à -80°C
- Les plaques DeepWell sont fabriquées conformément à la norme ANSI / SLAS 1 et 4.
Spécification
Non | |
96 puits | |
8 x 12 | |
Transparent | |
Deep-well Plate | |
Polypropylène | |
96 | |
Carré | |
45 cm | |
14 cm |
ANSI / SLAS, qualité certifiée pour les sciences de la vie, qualité PCR BIO-CERT™ | |
96-well Deep-well plate, PP, well shape square, U-bottom, Low Profile, 1 ml | |
Autoclavable | |
Single-use | |
Machine PCR | |
1 mL | |
Non-sterile | |
Profil bas | |
28 cm | |
Prêt pour la PCR |