Learn More
BRAND™ Plaques DeepWell à 96 puits
Ces plaques à puits profonds sont empilables pour un stockage facile.
Marque: BRAND™ 701342
147.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Étalon | |
Autoclavables | |
Polypropylene | |
96 | |
Round Bottom (U-well) | |
Elevated Rim |
8 x 12 | |
Deep-well Plate | |
1.2 mL | |
Non stérile | |
U-bottom |